Összes fotó(1)
Key Documents
1.08417
Supelco
Titriplex® II
for analysis (Ethylenedinitrilotetraacetic acid, EDTA), ACS, reag. Ph. Eur.
Szinonimák:
Titriplex® II, EDTA, Edetic acid, Diaminoethane-tetraacetic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H16N2O8
CAS-szám:
Molekulatömeg:
292.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
200-449-4
NACRES:
NA.21
product name
Titriplex® II, for analysis (ethylenedinitrilotetraacetic acid) ACS,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
gőznyomás
<0.013 hPa ( 20 °C)
termékcsalád
Titripur®
Teszt
≥99.4-100.6% (complexometric)
form
solid
öngyulladási hőmérséklet
>200 °C
hatékonyság
2580 mg/kg LD50, oral (Rat)
reakcióalkalmasság
reaction type: Complexometric reactions
technika/technikák
titration: suitable
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
mp
220 °C (decomposition)
átmeneti hőmérséklet
flash point >400 °C (DIN 51758)
oldhatóság
0.5 g/L
sűrűség
0.86 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
600 kg/m3
kation nyomok
Ca: ≤10 ppm
Fe: ≤10 ppm
Mg: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (complexometric): 99.4 - 100.6 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Appearance: White to almost white, fine crystalline to crystalline powder.
in ammonia insoluble components: ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 10 ppm
Ca (Calcium): ≤ 10 ppm
Fe (Iron): ≤ 10 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 5 ppm
Nitrilotriacetic acid: ≤ 0.1 %
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.2 %
ACS and Reag. Ph Eur conforms
Jogi információk
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Validated HPLC method (based on Ph. Eur. Monograph 2668) for quantifying catechins and caffeine in decaffeinated green tea using a Chromolith® High Resolution RP-18e column with advantages in terms of backpressure and matrix robustness.