Merck
RDD017
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid
anhydrous, free-flowing, powder, Redi-Dri, ACS reagent, 99.4-100.6%
Szinonimák:
(Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, EDTA, Edathamil, Ethylenedinitrilotetraacetic acid
About This Item
Lineáris képlet:
(HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
292.24
Beilstein:
1716295
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
grade
ACS reagent
Minőségi szint
termékcsalád
Redi-Dri
Teszt
99.4-100.6%
form
powder
minőség
anhydrous
free-flowing
reakcióalkalmasság
reagent type: chelator
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤0.005% Insol. Dil. NH4OH
≤0.1% Nitrilotriacetic acid [[HOCOCH23N]
izzítási maradék
≤0.2%
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble 0.4 g/L at 20 °C
sűrűség
1.46 g/cm3 at 20 °C
kation nyomok
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.005%
Mg: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES string
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.