1.37004
Titriplex® III
(ethylene dinitrilo tetraacetic acid disodium salt dihydrate), EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate, Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate, Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, Disodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, EDTA disodium salt, EDTA-Na2, Edathamil, Edetate disodium salt dihydrate, Sequestrene Na2
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
Forma
solid
Jellemzők
RNase and DNase free
pH
4-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
248 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
no temp limit
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Due to its low microbial and endotoxin limits, Titriplex® III (ethylene dinitrilo tetraacetic acid disodium salt dihydrate) Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Respiratory Tract
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Related Content
The conjugation step in ADC production attaches a highly potent active pharmaceutical ingredient (HPAPI) to a mAb via a stable linker. Effective conjugation involves complex decisions, outlined on this page with services and products to assure success.
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.