1.05704
Molecular sieve 0.3 nm
beads ~ 2 mm / ~ 10 mesh
Szinonimák:
Molecular sieve 0.3 nm, Sodium aluminium silicate
Összes fotó(2)
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
beads
technika/technikák
titration: suitable
külső felület
800 m2/g
részecskeméret
~10 mesh
~2 mm
pórusméret
0.3 nm
pH
8-11 ( in H2O)
mp
>1600 °C
térfogatsúly
700‑750 kg/m3
tárolási hőmérséklet
no temp limit
Related Categories
Általános leírás
Molecular sieve 0.3 nm is a porous solid that can be used in desiccators and drying tubes to dry gases and absolute solvents. It also changes its color from brown to yellowish at a water uptake of approximately 7-10 g/100 g molecular sieve.
Alkalmazás
Molecular sieve 0.3 nm can be used as an adsorbent:
- To remove traces of moisture in chemicals.
- In ethanol-water mixture purification to obtain pure ethanol.
Tulajdonságok és előnyök
- Easy to use
- Chemically inert
- Non-toxic
- Dried liquids can be decanted
- High adsorption capacity
- Selective adsorption
- Eco-friendly
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg