1.08421
Titriplex® III (ethylenedinitrilotetraacetic acid disodium salt dihydrate)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate, Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate, Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, Disodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, EDTA disodium salt, EDTA-Na2, Edathamil, Edetate disodium salt dihydrate, Sequestrene Na2
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: Complexometric reactions
technika/technikák
titration: suitable
pH
4-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
248 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
liquid formulation
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
no temp limit
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Respiratory Tract
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2