ED
Ethylenediaminetetraacetic acid
purified grade, ≥98.5%, powder
Szinonimák:
(Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, EDTA, Edathamil, Ethylenedinitrilotetraacetic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
purified grade
Minőségi szint
Teszt
≥98.5%
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: chelator
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: soluble 0.4 g/L at 20 °C
SMILES string
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- as a component of staining buffer
- as buffer component for incubating epithelial cell adhesion molecule (EpCAM+) cells with fluorescein isothiocyanate (FITC)-conjugated antibody for cell sorting studies
- for treating epithelial cells for isolation of mucosal myofibroblasts
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?