Fontos dokumentumok
1.08418
Supelco
Titriplex® III
for analysis (EDTA disodium salt), ACS reagent, ISO, reag. Ph. Eur.
Szinonimák:
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate, Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate, Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, Disodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, EDTA disodium salt, EDTA-Na2, Edathamil, Edetate disodium salt dihydrate, Sequestrene Na2
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
372.24
Beilstein:
3900609
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
205-358-3
NACRES:
NA.21
Terméknév
Titriplex® III, for analysis, ACS reagent, ISO, reag. Ph. Eur.
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
ISO
reag. Ph. Eur.
termékcsalád
Titripur®
Forma
solid
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
reakcióalkalmasság
reaction type: Complexometric reactions
technika/technikák
titration: suitable
pH
4-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
248 °C (dec.) (lit.)
térfogatsúly
700 kg/m3
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Chelator of divalent cations. Inhibits enzymes, such as metalloproteases, that require divalent cations for activity.
Kapcsolódás
Replaces: EX0539; EX0539-3; EX0539-1; EX0539-5
Egyéb megjegyzések
Elimination of water of crystallization: 110 °C
Jogi információk
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Respiratory Tract
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Urea in water and wastewater, enzymatic determination - Photometric determination using the indophenol blue method after cleavage of the urea
Protocols
Preparation of a standard solution for Sulfite
Method: Photometric determination with 2,2'-dinitro-5,5'-dithiodibenzoic acid (Ellman's reagent)
Photometric determination of ammonium ions in drinking and surface water samples by indophenol blue method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
The article describes the sample preparation and photometric determination of silver concentration in water samples using Spectroquant® photometers and test kits.