E9884
Ethylenediaminetetraacetic acid
ACS reagent, 99.4-100.6%, powder
Szinonimák:
(Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, EDTA, Edathamil, Ethylenedinitrilotetraacetic acid
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
grade
ACS reagent
Ügynökség
suitable for SM 4500 - NH3
Teszt
99.4-100.6%
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: chelator
szennyeződések
≤0.005% insoluble matter
≤0.1% Nitrilotriacetic acid ([HOCOCH2]3N)
izzítási maradék
≤0.2%
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: soluble 0.4 g/L at 20 °C
kation nyomok
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.005%
Mg: ≤5 ppm
heavy metals: ≤0.001% (byICP-OES)
SMILES string
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a component of labeling buffer, which is used in the washing step during cell fractionation{155)
- for investigating the effect of papain enzyme on wound debridement and other skin issues
- for harvesting rat arterial smooth muscle cell after its pre-treatment for its use in flow cytometry analysis
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Protocols
Annealing is the process of heating and cooling two single-stranded oligonucleotides with complementary sequences.
Related Content
Step-by-step protocol for generating apical-out human gut organoids for microbiome, ADME/Tox, viral and gastrointestinal related disease research. See the complete organoid culture protocol.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.