Fontos dokumentumok
1.08435
Supelco
Titriplex® VI
for analysis
Szinonimák:
Titriplex® VI, 3,6-Dioxaoctamethylenedinitrilotetraacetic acid, Ethylenedioxybis(ethylenenitrilo)tetraacetic acid, Bis(aminoethyl)glycolether-N,N,N,N′-tetraacetic acid, Ethylene glycol-bis (ß-amino ethyl ether)-N,N′-tetraacetic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H24N2O10
CAS-szám:
Molekulatömeg:
380.35
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
200-651-2
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Forma
solid
hatékonyság
3587 mg/kg LD50, oral (Rat)
reakcióalkalmasság
reaction type: Complexometric reactions
technika/technikák
titration: suitable
mp
240-245 °C (decomposes)
térfogatsúly
450 kg/m3
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
N(CCOCCOCCN(CC(=O)O)CC(=O)O)(CC(=O)O)CC(=O)O
InChI
1S/C14H24N2O10/c17-11(18)7-15(8-12(19)20)1-3-25-5-6-26-4-2-16(9-13(21)22)10-14(23)24/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (complexometric, calc. on anhydrous substance): ≥ 98.5 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 1.0 %
Jogi információk
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2