Merck
1.08454
Supelco
Ethylenedinitrilotetraacetic acid disodium salt dihydrate
suitable for titration
Szinonimák:
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate, Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate, Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, Disodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, EDTA disodium salt, EDTA-Na2, Edathamil, Edetate disodium salt dihydrate, Sequestrene Na2
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
372.24
Beilstein:
3900609
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
205-358-3
NACRES:
NA.21
product name
Ethylenedinitrilotetraacetic acid disodium salt dihydrate, Ethylenedinitrilotetraacetic acid disodium salt dihydrate. CAS 6381-92-6, chemical formula C₁₀H₁₄N₂O₈*2Na*2H₂O.
Minőségi szint
form
solid
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
reakcióalkalmasság
reaction type: Complexometric reactions
technika/technikák
titration: suitable
pH
4-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
248 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
100 g/L
térfogatsúly
700 kg/m3
tárolási hőmérséklet
no temp limit
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Chelator of divalent cations. Inhibits enzymes, such as metalloproteases, that require divalent cations for activity.
Analízis megjegyzés
Assay (complexometric; calculated as dihydrate): 99.0 - 101.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Identity (Complexation): passes test
Identity (Sodium): passes test
pH (50 g/l; water): 4.0 - 5.5
In water insoluble matter: ≤ 0.003 %
Chloride (Cl): ≤ 0.004 %
Sulphate (SO₄): ≤ 0.01 %
Cyanide (CN): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Nitrilotriacetic acid (HPLC): ≤ 0.05 %
Loss on drying (150 °C; 6 h): 8.7 - 11.4 %
Egyéb megjegyzések
Elimination of water of crystallization: 110 °C
Piktogramok
Exclamation markHealth hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Respiratory Tract
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2