Fontos dokumentumok
1.08446
Supelco
Titriplex® III solution
c(Na₂-EDTA 2 H₂O) = 0.01 mol/l, concentrate for preparing 1000 ml volumetric solution for titration, Titrisol®
Szinonimák:
EDTA solution ; Ethylenediaminetetraacetic acid solution
About This Item
UNSPSC kód:
12352107
NACRES:
NA.21
product name
Titriplex® III solution, for 1000 ml, c(Na₂-EDTA 2 H₂O) = 0.01 mol/l Titrisol®
Minőségi szint
termékcsalád
Titrisol®
form
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: Complexometric reactions
reaction type: Redox Reactions
koncentráció
0.01 M
technika/technikák
titration: suitable
pH
7.8 (20 °C in H2O)
sűrűség
1.04 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
for 1000 ml, c(Na₂-EDTA 2 H₂O) = 0.01 mol/l Titrisol®
Analízis megjegyzés
Concentration after dilution to 1 liter: c(C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈ ∙ 2 H₂O) = 0.01 mol/lAmount-of-substance concentration0.01000 mol/lThe concentration of this solution was determined with volumetric standard zinc (article number 1.02409). The determined titer at 20°C was 1.000 with an expanded measurement uncertainty of ± 0.004 (k=2 coverage factor for 95% coverage probability). The certified value is traceable to primary standard NIST SRM 682 (NIST: National Institute of Standards and Technology, USA) by means of volumetric standard zinc, measured in the accredited calibration laboratory of Merck KGaA, Darmstadt, Germany in accordance to DIN EN ISO/IEC 17025.
Jogi információk
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2