Fontos dokumentumok
86636
Tetraethylammonium hydroxide solution
~1.0 M (CH3CH2)4NOH in H2O, electrochemical grade
Szinonimák:
TEA hydroxide
About This Item
Javasolt termékek
grade
electrochemical grade
Minőségi szint
form
liquid
koncentráció
~1.0 M (CH3CH2)4NOH in H2O
SMILES string
[OH-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.H2O/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LRGJRHZIDJQFCL-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?