Merck
1.04354
SAFC
L-Histidine monohydrochloride monohydrate
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
His, L-α-Amino-β-(4-imidazolyl)propionic acid monohydrochloride
Méret kiválasztása
500 G
inquire
1.5 KG
inquire
10 KG
inquire
1043549050
inquire
Ezt a tételt vendégfelhasználóként nem lehet megvásárolni. A további tudnivalókért forduljon hozzánk: +420 225 296 100vagy
.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
500 G
inquire
1.5 KG
inquire
10 KG
inquire
1043549050
inquire
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H9N3O2 · HCl · H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
209.63
Beilstein:
4168261
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
211-438-9
Ezt a tételt vendégfelhasználóként nem lehet megvásárolni. A további tudnivalókért forduljon hozzánk: +420 225 296 100vagy
.
Ügynökség
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
Minőségi szint
gőznyomás
<1 hPa ( 20 °C)
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
Teszt
98.5-101.0% (alkalimetric)
99.0-101.0% (perchloric acid titration)
Forma
solid
pH
3.5-4.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
254 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
149.55 g/L
sűrűség
1.49 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O.Cl.N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
Általános leírás
Chemicals play an important role in the stabilization of a biologic drug during its manufacturing and formulation process – for instance, by preventing aggregation. We offer a wide range of high-quality stabilizers, buffers and salts to successfully purify and formulate your biomolecules. Specifically developed for high-risk applications, they are low in bioburden and endotoxins.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Histidine monohydrochloride is used in biopharmaceutical manufacturing as a buffer in formulation. It is often used along with histidine to prepare histidine buffer with the desired pH value.
Due to its low microbial and endotoxin limits, L-Histidine monohydrochloride monohydrate Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
What is the Emprove® Program?
Az Emprove® Program egy olyan rendszer, amely átfogó és alapos dokumentációt biztosít szűrőinkről és egyszer használatos komponenseinkről, gyógyszeripari alapanyagainkról és a kiindulási anyagainkról.
Material Qualification Dossier
Ingyenes – jelentkezzen be a letöltéshez
Quality Management Dossier (Open Access)
Ingyenes – jelentkezzen be a letöltéshez
Operational Excellence Dossier
Előfizetéssel vagy térítés ellenében érhető el
Operational Excellence Dossier
Előfizetéssel vagy térítés ellenében érhető el
Learn more about the benefits an Emprove® Program subscription can provide
Why are these documents unavailable?
Az Emprove® mappák olyan információkat tartalmaznak, amelyek támogatják a gyógyszergyártók regisztrációs folyamatát és kockázatértékelési tevékenységét, továbbá bizalmas információkat is tartalmaznak. Kérjük, elérhetőségeink, ha hozzáférést szeretne kapni.
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.
Related Content
The conjugation step in ADC production attaches a highly potent active pharmaceutical ingredient (HPAPI) to a mAb via a stable linker. Effective conjugation involves complex decisions, outlined on this page with services and products to assure success.
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.