Fontos dokumentumok
1.03702
Supelco
Water
suitable for GC/MS, SupraSolv®
Szinonimák:
DI water, Deionized water
About This Item
Lineáris képlet:
H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
18.02
Beilstein:
2050024
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41104213
NACRES:
NA.03
product name
Water, for gas chromatography MS SupraSolv®
gőznyomás
23 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
SupraSolv®
form
liquid
technika/technikák
GC/MS: suitable
szennyeződések
≤30 ppb TOC
párolgási maradék
≤5.0 mg/L
szín
APHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.34 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
sűrűség
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Identity (IR-spectrum): passes test
Colour: ≤ 10 Hazen
Evaporation residue: ≤ 5.0 mg/l
TOC: ≤ 30 ppb
Egyéb megjegyzések
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Jogi információk
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Cikkek
High-Performance Thin-Layer chromatography (HPTLC) quantification of methylglyoxal (MGO) in complex and matrix rich manuka honey offering quick sample preparation, high-matrix tolerance, and high-throughput.
Related Content
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.