Fontos dokumentumok
8.03235
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylacetamide
for synthesis
Szinonimák:
N,N-Dimethylacetamide, Acetic acid dimethylamide, Acetyldimethylamine, DMA
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CON(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
87.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352111
EC index szám:
204-826-4
NACRES:
NA.22
gőznyomás
1.76 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
400 °C
hatékonyság
5830 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
1.7-11.5 % (v/v)
pH
4 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
165-166 °C/1013 hPa
mp
-20 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 64 °C
oldhatóság
soluble >1000 g/L
sűrűség
0.94 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
N,N-Dimethylacetamide (DMAc) is a water-miscible organic solvent used in the synthesis of styrene, vinyl resin, linear polyester, acrylic fiber, plastic, pesticide, and synthetic leather. It participates in dehydrogenation, dehydration, halogenation, deprotonation reactions and reductive carbonylation of transition metals. It can also act as catalysts, promoters, halogen/alkoxy or hydroxyl/halogen exchange mediators, reducing agents, and sources of the base.
Alkalmazás
N,N-Dimethylacetamide is used as a solvent:
  • In the synthesis of poly(amide-hydrazide)s–graphene composites.
  • In the synthesis of N,N′-1,2-ethanediylbis-(4-hydroxy-pentanamide) and 4-hydroxy-N-(2- hydroxyethyl)-pentanamide based polyurethanes in presence of triethylamine catalyst.
Tulajdonságok és előnyök
N,N-Dimethylacetamide has :
  • High dissolution power of various substrate. 
  • High capacity to solvate anions.
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.940 - 0.942
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation markHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
147.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
64 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Dokumentumtár megtekintése
Poly (amide-hydrazide) s--graphene composites synthesis and characterization
Elsabee MZ, et al.
Polymer Composites, 38(7), 1311-1318 (2017)
N,N-Dimethylformamide and?N,N-Dimethylacetamide as Carbon, Hydrogen, Nitrogen, and/or Oxygen Sources
Jean LB, et al.
Solvents as Reagents in Organic Synthesis: Reactions and Applications (2017)
Synthesis and characterization of novel polyurethanes based on N, N'-1, 2-ethanediylbis-(4-hydroxy-pentanamide) and 4-hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)-pentanamide
Chalid M
Advanced Materials Research, 277, 112-119 (2011)
Toxic hepatitis in occupational exposure to solvents
Malaguarnera G.et al.
World Journal of Gastroenterology, 18(22), 2756-2756 (2012)