gőzsűrűség
<1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
3 mmHg
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
szennyeződések
≤0.10 mg/L TOC
törésmutató
n20/D 1.34 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
sűrűség
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
alkalmasság
suitable for (TOC analysis)
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
general analytical
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?