Fontos dokumentumok
95283
Water
for HPCE, for luminescence, suitable for UV/Vis spectroscopy
About This Item
Javasolt termékek
grade
for HPCE
for luminescence
Minőségi szint
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
törésmutató
n20/D 1.34 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
sűrűség
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
absorption
in accordance at 200-800 nm
abszorbancia arány
A200 nm ≤0.05 (absorption measured against Suprasil-Standard)
alkalmasság
in accordance for fluorescence emission
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Information on Isoelectric Focusing including what it is and how it is used. In order to ensure the high performance of analysis, isoelectric point (pI) standards are needed.