Merck
1.02792
SAFC
Copper(II) sulfate
anhydrous, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Copper(II) sulfate, Copper monosulfate anhydrous
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CuO4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
159.61
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
231-847-6
Ügynökség
BP
Ph. Eur.
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
hatékonyság
481 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
oldhatóság
203 g/L
sűrűség
3.60 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
solid formulation
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/Cu.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Copper(II) sulfate shows antimicrobial, fungicidal and adstringent properties. Typical uses include the application in topical formulations or as trace element in mineral supplements and cell culture media.
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3