Fontos dokumentumok
T3203
p-Terphenyl
≥99.5% (HPLC)
Szinonimák:
1,4-Diphenylbenzene, PT, PTP
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
7.95 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
≥99.5% (HPLC)
bp
389 °C (lit.)
mp
212-213 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H14/c1-3-7-15(8-4-1)17-11-13-18(14-12-17)16-9-5-2-6-10-16/h1-14H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XJKSTNDFUHDPQJ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
404.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
207 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?