Merck
908940
Sigma-Aldrich
Copper(II) sulfate
free-flowing, Redi-Dri, ReagentPlus®, ≥99%
Szinonimák:
Cupric sulfate
About This Item
Lineáris képlet:
CuSO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
159.61
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
NA.21
gőznyomás
7.3 mmHg ( 25 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Redi-Dri
Teszt
≥99%
form
powder
minőség
free-flowing
mp
200 °C (dec.) (lit.)
sűrűség
3.603 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Redi-Driis an innovative packaging product line that helps eliminate clumping material by adding extra packaging process steps without any chemical additives, anti-clumping agents, or hydrophobic compounds. Redi-Dri offers a more convenient and safer way to handle the products.
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.