Fontos dokumentumok
451657
Copper(II) sulfate
anhydrous, powder, ≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Cupric sulfate
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőznyomás
7.3 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥99.99% trace metals basis
form
powder
szennyeződések
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
200 °C (dec.) (lit.)
sűrűség
3.603 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)