Fontos dokumentumok
251380
L-(+)-Tartaric acid
ACS reagent, ≥99.5%
Szinonimák:
(2R,3R)-(+)-Tartaric acid, L-Threaric acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
gőzsűrűség
5.18 (vs air)
Teszt
≥99.5%
Forma
crystalline powder
crystals
optikai aktivitás
[α]20/D +12.4°, c = 20 in H2O
optikai tisztaság
ee: 99% (GLC)
öngyulladási hőmérséklet
797 °F
szennyeződések
≤0.002% S compounds
≤0.005% insolubles
izzítási maradék
≤0.02%
mp
170-172 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
oxalate (C2O42-): passes test
phosphate (PO43-): ≤0.001%
kation nyomok
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
funkcionális csoport
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES string
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
302.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
150 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.