Fontos dokumentumok
217255
Potassium sodium tartrate tetrahydrate
ACS reagent, 99%
Szinonimák:
L(+)-Tartaric acid potassium Sodium salt, Rochelle salt, Seignette salt
About This Item
99.0-102.0% (ACS specification)
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for SM 4500 - NH3
Teszt
99%
99.0-102.0% (ACS specification)
Forma
powder or crystals
szennyeződések
≤0.005% insolubles
pH
6.0-8.5
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
NH4+: ≤0.002%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.K.Na.4H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t1-,2-;;;;;;/m1....../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VZOPRCCTKLAGPN-ZFJVMAEJSA-L
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.