4.80905
Ammonia solution 10%
EMPROVE® EXPERT
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Ammonium hydroxide solution, Ammonia water
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
Minőségi szint
form
liquid
sűrűség
0.957 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
parenterals
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-25°C
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2