Fontos dokumentumok
61245
Copper(II) sulfate pentahydrate
purum p.a., crystallized, ≥99.0% (RT)
Szinonimák:
Cupric sulfate pentahydrate, Sulfuric acid, copper(II) salt (1:1) pentahydrate
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
7.3 mmHg ( 25 °C)
Minőségi szint
grade
purum p.a.
Teszt
≥99.0% (RT)
form
crystalline
minőség
crystallized
pH
3.5-4.5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
110 °C (dec.) (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤100 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤500 mg/kg
SMILES string
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
- Efficient Removal of Nickel from Wastewater Using Copper Sulfate-Ammonia Complex Modified Activated Carbon: Adsorption Performance and Mechanism.: This study explores the use of copper sulfate-ammonia complex modified activated carbon for the efficient removal of nickel from wastewater. The research highlights the adsorption performance and underlying mechanisms, demonstrating the potential of this method for wastewater treatment (Wang et al., 2024).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?