Fontos dokumentumok
469130
Copper(II) sulfate pentahydrate
99.995% trace metals basis
Szinonimák:
Cupric sulfate pentahydrate, Sulfuric acid, copper(II) salt (1:1) pentahydrate
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
7.3 mmHg ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
99.995% trace metals basis
Forma
crystalline
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: copper
szennyeződések
≤0.001% N compounds
≤0.005% insolubles
<50 ppm total metallic impurities
mp
110 °C (dec.) (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
kation nyomok
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.02%
Ni: ≤0.005%
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?