Fontos dokumentumok
C8027
Copper(II) sulfate pentahydrate
BioReagent, suitable for cell culture, ≥98%
Szinonimák:
Cupric sulfate pentahydrate, Sulfuric acid, copper(II) salt (1:1) pentahydrate
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
7.3 mmHg ( 25 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥98%
form
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
mp
110 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- as an additive in trace element solution preparation in solid glucose minimal media
- as a component of adamsII solution in Pneumococcal media
- in the preparation of alginate gel for drug encapsulation
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Cikkek
Importance and uses of copper in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO), cell cultures