C1297
Copper(II) sulfate
ReagentPlus®, ≥99%
Szinonimák:
Cupric sulfate
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
7.3 mmHg ( 25 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99%
form
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
pH
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L)
mp
200 °C (dec.) (lit.)
sűrűség
3.603 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- Alcoholysis of wheat straw into methyl levulinate.
- Selective oxidation of amines to imines in the presence of hydrogen peroxide as an oxidant.
- Synthesis of 1,2,3-triazoles via Click reactions of azides and alkynes.
- Microwave-assisted Huisgen-type cycloaddition to synthesize modified poly(N-vinylpyrrolidone).
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3