1.02788
Copper(II) sulfate pentahydrate
powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., USP
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Copper(II) sulfate pentahydrate
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
Ph. Eur.
USP
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
form
fine powder
powder
hatékonyság
960 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
részecskeméret
(see specification)
pH
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
147 °C
sűrűség
2.284 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
solid formulation
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3