Merck
1.02695
Supelco
Benzyl alcohol
for headspace gas chromatography SupraSolv®
Szinonimák:
Benzenemethanol
Méret kiválasztása
1 L
88 000,00 Ft
2.5 L
188 000,00 Ft
88 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 L
88 000,00 Ft
2.5 L
188 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
108.14
Beilstein:
878307
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116105
EC index szám:
202-859-9
NACRES:
NA.03
Teszt:
≥99.5% (GC)
technika/technikák:
GC-HS: suitable
bp:
203-205 °C (lit.)
gőznyomás:
0.07 hPa ( 20 °C)
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
88 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Ügynökség
according to Ph. Eur.
according to USP
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.7 (vs air)
gőznyomás
0.07 hPa ( 20 °C)
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
termékcsalád
SupraSolv®
Teszt
≥99.5% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
435 °C
817 °F
technika/technikák
GC-HS: suitable
szennyeződések
≤0.001 meq/g Acidity
≤0.002 meq/g Alkalinity
≤0.1% Water
szín
APHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 101 °C
sűrűség
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
SupraSolv® high-purity solvents for headspace-gas chromatography (HS-GC) are developed specially for the analysis of residual solvents (RS) in active pharmaceutical ingredients (APIs), excipients and drug products according to ICH (International Council for Harmonizaton of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use) Guideline Q3C “Impurities: Guideline for Residual Solvents”.
Alkalmazás
Solvent for HS-GC analysis of residual solvents of ICH classes 1, 2 and 3 according to Ph. Eur. And USP.
Analízis megjegyzés
Purity (GC): ≥ 99.5 %
Identity (IR): conforms
Colour: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.001 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.002 meq/g
Water: ≤ 0.1 %
GC/HS (Every residual solvent of class 1acc. ICH): ≤ 1 µg/g
GC/HS (Every residual solvent of class 2acc. ICH): ≤ 10 µg/g
GC/HS (Every residual solvent of class 3acc. ICH): ≤ 50 µg/g
Suitable as solvent for the analysis of residual solvents of ICH classes 1, 2 and 3 according to Ph Eur and USP.
Each unknown measured against butyl methyl ketone up to anisole is ≤ 10 µg/g.
Formic acid, acetic acid, dimethylacetamide and dimethyl sulfoxide are not detected.
Egyéb megjegyzések
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Jogi információk
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
213.8 °F - DIN 51758
Lobbanási pont (C)
101 °C - DIN 51758