1.37120
Benzyl alcohol
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, JP, NF
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Benzenemethanol
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Ügynökség
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
gőzsűrűség
3.7 (vs air)
gőznyomás
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
Teszt
≥98% (GC)
≥98.0-100.5% (titration)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
817 °F
törésmutató
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
sűrűség
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Benzyl Alcohol Emprove® Expert is an extraordinarily pure product with impurity specification thresholds even below current requirements of designated pharmacopoeias (e.g. benzaldehyde content < 0.05 %). Therefore, this product is especially suitable for high-risk applications or any other purpose that requires superior quality.
Jogi információk
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
213.8 °F - DIN 51758
Lobbanási pont (C)
101 °C - DIN 51758
Cikkek
Find key considerations for the selection and use of benzalkonium chloride, benzyl alcohol, benzaldehyde, parabens, benzoic acid, and sodium benzoate as preservatives.
Find key considerations for the selection and use of preservatives in a range of different therapeutic applications including topical, oral, transmucosal, inhalation, and otic, as well as injectables.