Fontos dokumentumok
Y0000167
Benzyl alcohol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Benzenemethanol
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
Ügynökség
EP Reference Standard
gőzsűrűség
3.7 (vs air)
gőznyomás
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
API-család
benzalkonium chloride
öngyulladási hőmérséklet
817 °F
gyártó/kereskedő neve
EDQM
törésmutató
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
sűrűség
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
213.8 °F - DIN 51758
Lobbanási pont (C)
101 °C - DIN 51758
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)