Fontos dokumentumok
1061901
USP
Benzyl alcohol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(Hydroxymethyl)benzene, Phenylmethanol, Benzenemethanol
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
3.7 (vs air)
gőznyomás
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
API-család
benzalkonium chloride
öngyulladási hőmérséklet
817 °F
eltarthatósági idő
~3 yr
gyártó/kereskedő neve
USP
törésmutató
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
sűrűség
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Also used to prepare standard preparation, system suitability, standard and system suitability stock solution for assay and impurity analysis according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Midazolam Injection
- Famotidine Injection
- Enalaprilat Injection
- Cisatracurium Besylate Injection
- Physostigmine Salicylate Injection
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
213.8 °F - DIN 51758
Lobbanási pont (C)
101 °C - DIN 51758
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
Order from a broad range of highly characterized primary reference standard materials to use with USP-NF monographs for the testing of drug substances & dosage forms, pharmaceutical excipients, food ingredients and dietary supplements.