Merck
305197
Sigma-Aldrich
Benzyl alcohol
anhydrous, 99.8%
Szinonimák:
BnOH, Benzenemethanol
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
108.14
Beilstein:
878307
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
eCl@ss:
39023110
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade:
anhydrous
Teszt:
99.8%
bp:
203-205 °C (lit.)
gőznyomás:
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.7 (vs air)
gőznyomás
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
Teszt
99.8%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
817 °F
robbanási határérték
0.34-6.3 %
szennyeződések
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
törésmutató
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 33 g/L at 20 °C
sűrűség
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Benzyl alcohol is a monoaromatic primary alcohol widely used as a solvent and as an intermediate in cosmetic formulations, pharmaceutical and flavor/fragrance industries. It is capable of forming an intramolecular OH.... π hydrogen bond and it exists in gauche cis conformation around the alcoholic group.
Alkalmazás
Benzyl alcohol reacts with triethyl phosphite and zinc iodide to form the corresponding phosphonates. It may also be used in the preparation of benzyl bromoacetate by reacting with bromoacetyl bromide in the presence of sodium hydrogen carbonate.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
213.8 °F - DIN 51758
Lobbanási pont (C)
101 °C - DIN 51758
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Convenient Synthesis of a-Diazoacetates from a-Bromoacetates and N,N'-Ditosylhydrazine: Preparation of Benzyl Diazoacetate
Ideue E, et al.
Organic Syntheses, 89, 501-501 (2012)
Synthesis of a 2,2-Dichloroimidazolidine-4,5-dione and its Application in a Chlorodehydroxylation
David Schilter D and Bielawski CW
Organic Syntheses, 93, 413-413 (2016)
The most stable conformer of benzyl alcohol.
Miller BJ, et al.
Chemical Physics Letters, 466(1), 21-26 (2008)
Surface functionalized TiO2 supported Pd catalysts for solvent-free selective oxidation of benzyl alcohol.
Weerachawanasak P, et al.
Catalysis Today, 250, 218-225 (2015)
Kseniya Yu Vlasova et al.
Journal of colloid and interface science, 552, 689-700 (2019-06-09)
Magnetic liposomes are shown to release the entrapped dye once modulated by low frequency AC MF. The mechanism and effectiveness of MF application should depend on lipid composition, magnetic nanoparticles (MNPs) properties, temperature and field parameters. The study was performed