Merck
PHL89164
Benzyl alcohol
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
Benzenemethanol
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
108.14
Beilstein:
878307
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
gőzsűrűség
3.7 (vs air)
gőznyomás
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥98.0% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
817 °F
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
törésmutató
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
sűrűség
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Egyéb megjegyzések
This compound is commonly found in plants of the genus: ginkgo
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
213.8 °F - DIN 51758
Lobbanási pont (C)
101 °C - DIN 51758
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)