Összes fotó(1)
Key Documents
1.02497
Supelco
NMP
for headspace gas chromatography SupraSolv®
Szinonimák:
1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, N-Methyl-2-pyrrolidone
About This Item
CAS-szám:
Molekulatömeg:
99.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116105
EC index szám:
212-828-1
NACRES:
NA.03
product name
1-Methyl-2-pyrrolidone, for headspace gas chromatography SupraSolv®
gőznyomás
0.32 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
SupraSolv®
Teszt
≥99.8% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
245 °C
hatékonyság
3598 mg/kg LD50, oral (Rat)
8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.3-9.5 % (v/v)
technika/technikák
GC-HS: suitable
pH
8.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
202 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 91 °C
oldhatóság
1000 g/L
sűrűség
1.03 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
SupraSolv® high-purity solvents are specially designed for headspace-gas chromatography (HS-GC) for the analysis of residual solvents (RS) in active pharmaceutical ingredients, excipients and drug products according to Ph. Eur and USP. The concentrations of RS for high purity solvents are specified following ICH (International Council for Harmonizaton of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use) Guideline Q3C “Impurities: Guideline for Residual Solvents”.
Alkalmazás
Intended for sensitive detection of analytes of ICH classes 1, 2 and 3 in residue and environmental analysis:
Every residual solvent of class 1 acc. ICH ≤ 1 μg/g
Every residual solvent of class 2 acc. ICH ≤ 10 μg/g
Every residual solvent of class 3 acc. ICH ≤ 50 μg/g
Egyéb megjegyzések
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Jogi információk
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation markHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.