Fontos dokumentumok
1.02407
Supelco
di-Sodium oxalate
volumetric standard, secondary reference material for redox titration, traceable to NIST Standard Reference Material (SRM) Certipur® Reag. USP
Szinonimák:
di-Sodium oxalate, Oxalic acid sodium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2Na2O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
134.00
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
EC index szám:
200-550-3
NACRES:
NA.24
Ügynökség
ISO 17025
reag. USP
Minőségi szint
Forma
solid
hatékonyság
375 mg/kg LD50, oral (Rat)
technika/technikák
titration: suitable
pH
8 (20 °C, 30 g/L in H2O)
mp
250-270 °C (decomposition)
sűrűség
2.27 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
600 kg/m3
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Di-sodium oxalate is a volumetric standard manufactured under stringent conditions and measured with the highest possible precision. Its mass fraction is determined by potentiometric titration, and it is qualified in a DIN EN ISO/IEC 17025 accredited laboratory.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Alkalmazás
It is used as a certified reference material (CRM) for titer determinations in redox titrations, according to reagents chapters of USP and Ph. Eur.
Tulajdonságok és előnyök
  • Available as a solid in a secure glass bottle to ensure its stability for the entire shelf life until opened.
  • Certified reference material according to ISO 17034
  • High-purity material traceable to NIST standard reference materials
  • Qualified in a DIN EN ISO/IEC 17025 accredited laboratory
  • In accordance with the chapter reagents of USP and Ph. Eur
  • High-quality offering accurate titer determinations
  • Accompanied by a certificate of analysis (CoA)
Kiszerelés
SKU-pack size numbers ending with a "3" are SmartChemicals with an RFID tag on the label for seamless data transfer to the instrument, e.g. xxxxxx1003 or xxxxxxx 4003. More information on www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Jogi információk
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
A titrálási oldat titrálása vagy standardizálása elengedhetetlen a pontos és megbízható titrálási eredményekhez.
The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.