Fontos dokumentumok
71800
Sodium oxalate
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (RT)
Szinonimák:
Ethanedioic acid sodium salt, Oxalic acid disodium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
puriss. p.a.
Minőségi szint
Teszt
≥99.5% (RT)
Forma
powder or crystals
szennyeződések
≤0.002% ammonium (NH4)
veszteség
≤0.01% loss on drying, 105 °C
pH
7-8.5 (25 °C, 2.5% in H2O)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤100 mg/kg
Cd: ≤10 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?