Fontos dokumentumok
1.02405
Supelco
Sodium carbonate
volumetric standard, secondary reference material for acidimetry, traceable to NIST SRM Certipur®
Szinonimák:
anhydrous soda, Calcined soda, Carbonic acid disodium salt, Soda ash
About This Item
Lineáris képlet:
Na2CO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
105.99
Beilstein:
4154566
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
EC index szám:
207-838-8
NACRES:
NA.24
Ügynökség
ISO 17025
reag. Ph. Eur.
reag. USP
Minőségi szint
form
solid
hatékonyság
4090 mg/kg LD50, oral (Rat)
technika/technikák
titration: suitable
pH
11.16 (25 °C, 4 g/L in H2O)
mp
851 °C (lit.)
oldhatóság
212.5 g/L
sűrűség
2.53 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
1100 kg/m3
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Sodium carbonate is a volumetric standard manufactured under stringent conditions and measured with the highest possible precision. Its mass fraction is determined by potentiometric titration, and it is qualified in a DIN EN ISO/IEC 17025 accredited laboratory.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Alkalmazás
It is used as a certified reference material (CRM) for the standardization of volumetric solutions in acidimetric titrations, according to USP and Ph. Eur.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Buffer component, may be used for the removal of peripheral membrane proteins.
Tulajdonságok és előnyök
  • Available as a solid in a secure glass bottle to ensure its stability for the entire shelf life until opened.
  • Certified reference material according to ISO 17034
  • High-purity material traceable to NIST SRMs
  • Measured in a DIN EN ISO/IEC 17025 accredited laboratory
  • In accordance with the chapter reagents of USP and Ph. Eur
  • High-quality offering accurate titer determinations
  • Accompanied by a certificate of analysis (CoA)
Kiszerelés
SKU-pack size numbers ending with a "3" are SmartChemicals with an RFID tag on the label for seamless data transfer to the instrument, e.g. xxxxxx1003 or xxxxxxx 4003. More information on www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Jogi információk
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
A titrálási oldat titrálása vagy standardizálása elengedhetetlen a pontos és megbízható titrálási eredményekhez.
The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.