Fontos dokumentumok
1.00495
Supelco
Oxalic acid dihydrate
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Oxalic acid dihydrate, Ethanedioic acid
About This Item
Lineáris képlet:
(COOH)2 · 2 H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
126.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
205-634-3
NACRES:
NA.21
grade:
ACS reagent
Ügynökség:
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
pH:
1.5 (10 g/L in H2O)
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
gőznyomás
0.000312 hPa ( 25 °C)
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
99.5-102.0% (manganometric)
Forma
solid
hatékonyság
375 mg/kg LD50, oral (Rat)
szennyeződések
≤50 ppm Insoluble matter
izzítási maradék
≤100 ppm (as sulfate)
pH
1.5 (10 g/L in H2O)
bp
149-160 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
98-100 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 157 °C (decomposition)
oldhatóság
>100 g/L
sűrűség
1.65 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
813 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤50 ppm
kation nyomok
Ca: ≤10 ppm
Fe: ≤2 ppm
N: ≤10 ppm
heavy metals: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[O+H3].[O+H3].[O-]C(=O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
  • In Situ Investigation of a Self-Accelerated Cocrystal Formation by Grinding Pyrazinamide with Oxalic Acid.: This study investigates the in situ cocrystal formation of pyrazinamide and oxalic acid dihydrate, emphasizing the self-accelerating nature of the process and its implications for pharmaceutical development (Kulla et al., 2016).
  • Deuterium MAS NMR studies of dynamics on multiple timescales: histidine and oxalic acid.: This article examines the dynamics of oxalic acid dihydrate and histidine using deuterium magnetic angle spinning nuclear magnetic resonance, providing insights into molecular motions on various timescales (Chan-Huot et al., 2015).
Analízis megjegyzés
Assay (manganometric): 99.5 - 102.0 %
Insoluble matter: ≤ 50 ppm
Chloride (Cl): ≤ 5 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 50 ppm
Total nitrogen (N): ≤ 10 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 5 ppm
Heavy metals (ACS): ≤ 5 ppm
Ca (Calcium): ≤ 10 ppm
Fe (Iron): ≤ 2 ppm
Readily carbonisable substance: passes test
Residue on ignition (as sulfate): ≤ 100 ppm
Corresponds to ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1