1.02402
Iron(II) ethylenediammonium sulfate
Volumetric standard, secondary reference material for redox titration, traceable to NIST Standard Reference Material (SRM) Certipur® Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Iron(II) ethylenediammonium sulfate
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
ISO 17025
reag. Ph. Eur.
Minőségi szint
Forma
solid
technika/technikák
titration: suitable
pH
4.0 (25 °C, 100 g/L in H2O)
oldhatóság
170 g/L
térfogatsúly
600 kg/m3
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
O=S(=O)(O)O.O.[FeH2].NCCN
InChI
1S/C2H8N2.Fe.H2O4S/c3-1-2-4;;1-5(2,3)4/h1-4H2;;(H2,1,2,3,4)/q;+3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WAYQJNDEVYLLFJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Available as a solid in a secure glass bottle to ensure its stability for the entire shelf life until opened.
- Certified reference material according to ISO 17034
- High-purity material traceable to NIST SRMs
- Qualified in a DIN EN ISO/IEC 17025 accredited laboratory
- In accordance with the chapter reagents of USP and Ph. Eur
- High-quality offering accurate titer determinations
- Accompanied by a certificate of analysis (CoA)
Kiszerelés
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Cikkek
A titrálási oldat titrálása vagy standardizálása elengedhetetlen a pontos és megbízható titrálási eredményekhez.
The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.