Fontos dokumentumok
71804
Sodium oxalate
reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
Szinonimák:
Ethanedioic acid sodium salt, Oxalic acid disodium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
reference material
Minőségi szint
Teszt
>99.5%
minőség
certified by BAM
technika/technikák
titration: suitable
Formátum
neat
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Available as a solid in a secure glass bottle to ensure its stability for the entire shelf life until opened.
- Traceable to NIST standard reference material
- High-quality offering accurate titer determinations
- Accompanied by a certificate of analysis (CoA)
Analízis megjegyzés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)