Merck
42019
Supelco
Potassium dichromate
reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
Szinonimák:
Potassium bichromate
About This Item
Lineáris képlet:
K2Cr2O7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
294.18
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
reference material
Minőségi szint
Teszt
>99.5%
technika/technikák
titration: suitable
mp
398 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
[K+].[K+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Potassium dichromate is an oxidimetric standard produced under stringent conditions and measured with the highest possible precision. Its content determination and homogeneity assessment are performed using volumetric redox titration as the primary analysis method.
Alkalmazás
It finds its use as a reference material for the standardization of volumetric solutions in redox titrations.
Tulajdonságok és előnyök
  • Available in a neat format in a secure glass bottle to ensure its stability for the entire shelf life until opened.
  • Traceable to NIST SRMs
  • High-quality offering accurate titer determinations
  • Accompanied by a certificate of analysis (CoA)
Analízis megjegyzés
Exact concentration, expiry date, traceability and detailed information on certification can be found on the certificate and certification report, included in each package. Content and expiry date on label.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Cardio-vascular system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Changes in aquatic toxicity of potassium dichromate as a function of water quality parameters
Kikuchi M, et al.
Chemosphere, 170, 113-117 (2017)
Raman spectroscopic study of oxidation of aniline and N-methylaniline with dichromate
Mazeikiene R, et al.
Journal of Molecular Structure, 1139, 333-337 (2017)
Shafaqat Ali et al.
Environmental toxicology and chemistry, 32(10), 2234-2239 (2013-06-19)
A hydroponic experiment was carried out to examine the effect of hydrogen sulfide (H2 S) in alleviating chromium (Cr) stress in barley. A 2-factorial design with 6 replications was selected, including 3 levels of NaHS (0 μM, 100 μM, and
Lubna Shakir et al.
Environmental toxicology and pharmacology, 34(2), 180-191 (2012-04-24)
The problem of water pollution acquires greater relevance in the context of a developing agrarian economy like Pakistan. Even though, the leather industry is a leading economic sector in Pakistan, there is an increasing environmental concern regarding tanneries because they
Bour-Jr Wang et al.
Journal of the Formosan Medical Association = Taiwan yi zhi, 110(12), 775-779 (2012-01-18)
Occupational dermatitis among cement workers is a major occupational health concern. The two most important occupational hazards for cement workers are irritant and allergic cement contact dermatitis. The objective of this study was to investigate the severity of occupational cement