Fontos dokumentumok
223433
Sodium oxalate
ACS reagent, ≥99.5%
Szinonimák:
Ethanedioic acid sodium salt, Oxalic acid disodium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
leírás
neutrality passes test
Teszt
≥99.5%
form
powder
szennyeződések
hot H2SO4, passes test (darkened)
≤0.005% insolubles
veszteség
≤0.01% loss on drying
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
kation nyomok
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
NH4+: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1