Merck
NIST8040A
Sodium Oxalate Reductometric Standard
NIST®SRM®
Szinonimák:
Sodium oxalate, Ethanedioic acid sodium salt, Oxalic acid disodium salt
About This Item
Lineáris képlet:
NaOOCCOONa
CAS-szám:
Molekulatömeg:
134.00
Beilstein:
3631622
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
kiszerelés
pkg of 60 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
alkalmazás(ok)
general analytical
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
A unit of RM 8040a consists of one bottle containing 60 g of crystalline sodium oxalate. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 8040A_cert
SRM 8040A_SDS
Alkalmazás
The Reference Material (RM) consists of uniformly consistent, high-purity material intended for use as a working standard in oxidation-reduction reactions.
Tulajdonságok és előnyök
  • The non-certified values for the reductometric assay are expressed as mass fractions and are metrologically traceable to the materials and methods used in its determination.
  • Maintenance and expiration of RM value assignments, instructions for storage drying and use are provided on NIST certificate.
Egyéb megjegyzések
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Sodium Oxalate (Na2C2O4)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1