Merck
1.02403
Supelco
Potassium dichromate
volumetric standard, secondary reference material for redox titration, traceable to NIST SRM Certipur® Reag. USP
Szinonimák:
Potassium dichromate, Potassium bichromate, Potassium pyrochromate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Cr2K2O7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
294.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
EC index szám:
231-906-6
NACRES:
NA.24
Ügynökség
ISO 17025
reag. USP
Minőségi szint
Forma
solid
hatékonyság
90.5 mg/kg LD50, oral (Rat)
1170 mg/kg LD50, skin (Rat)
technika/technikák
titration: suitable
pH
3.6 (100 g/L in H2O)
bp
>500 °C/1013 hPa
mp
398 °C
sűrűség
2.7 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
1250 kg/m3
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[Cr](=O)(=O)([O-])O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Potassium dichromate is a volumetric standard manufactured under stringent conditions and measured with the highest possible precision. Its mass fraction is determined by potentiometric titration, and it is qualified in a DIN EN ISO/IEC 17025 accredited laboratory.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Alkalmazás
It finds its use as a certified reference material (CRM) for the standardization of volumetric solutions in redox titrations, according to USP and Ph. Eur.
Tulajdonságok és előnyök
  • Available as a solid in a secure glass bottle to ensure its stability for the entire shelf life until opened.
  • Certified reference material according to ISO 17034
  • High-purity material traceable to NIST SRMs
  • Qualified in a DIN EN ISO/IEC 17025 accredited laboratory
  • In accordance with the chapter reagents of USP and Ph. Eur
  • High-quality offering accurate titer determinations
  • Accompanied by a certificate of analysis (CoA)
Kiszerelés
SKU-pack size numbers ending with a "3" are SmartChemicals with an RFID tag on the label for seamless data transfer to the instrument, e.g. xxxxxx1003 or xxxxxxx 4003. More information on www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Jogi információk
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Cardio-vascular system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results.
A titrálási oldat titrálása vagy standardizálása elengedhetetlen a pontos és megbízható titrálási eredményekhez.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.