1.02214
Carbon disulfide
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Carbon disulfide
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
gőznyomás
398 hPa ( 20 °C)
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.9% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
95 °C
hatékonyság
3188 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
1-60 % (v/v)
szennyeződések
≤0.0001% Sulfur, hydrogen sulfide and organic sulfur compounds (as S)
≤0.0002% Sulphate (SO)
≤0.00025% Sulfite (as SO)
≤0.006% Benzene (GC)
≤0.01% Water
párolgási maradék
≤0.001%
szín
colorless to yellowish
APHA: ≤10
bp
46.5 °C/1013 hPa
mp
-111.6 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point -30 °C
sűrűség
1.26 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/CS2/c2-1-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Multi-omics analysis of nitrifying sludge under carbon disulfide stress: Nitrification performance and molecular mechanisms.: This study investigates the impact of carbon disulfide on nitrifying sludge using multi-omics analysis. The research highlights the effects on nitrification performance and uncovers the underlying molecular mechanisms, providing valuable insights for wastewater treatment processes (Liu et al., 2024).
- Design and synthesis of novel 1,3,4-thiadiazole thioglycosides as promising antimicrobial potent structures.: Carbon disulfide is utilized in the synthesis of 1,3,4-thiadiazole thioglycosides. This research presents new antimicrobial agents, showcasing the versatility of carbon disulfide in drug development and medicinal chemistry (Abu-Zaied et al., 2024).
- New Insights on Solvent-Induced Changes in Refractivity and Specific Rotation of Poly(propylene oxide) Systems Extracted from Channeled Spectra.: The study employs carbon disulfide to investigate solvent-induced changes in poly(propylene oxide) systems. The findings provide deeper understanding of polymer-solvent interactions, which are crucial for materials science and engineering applications (Zara et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Assay (GC): ≥ 99.9 %
Water: ≤ 0.01 %
Density (d 20°C/20°C): ~1.26
Boiling point: 46 - 47 °C
Identity (IR): passes test
Color number (Hazen): ≤ 10
Sulphate (SO): ≤ 0.0002 %
Sulfite (as SO): ≤ 0.00025 %
Sulfur, hydrogen sulfide and organic sulfur compounds (as S): ≤ 0.0001 %
Benzene (GC): ≤ 0.006 %
Evaporation residue: ≤ 0.001 %
Conforms to ACS.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-22.0 °F
Lobbanási pont (C)
-30 °C