Merck
335266
Sigma-Aldrich
Carbon disulfide
anhydrous, ≥99%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CS2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
76.14
Beilstein:
1098293
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade:
anhydrous
Teszt:
≥99%
bp:
46 °C (lit.)
gőznyomás:
5.83 psi ( 20 °C)
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.67 (vs air)
gőznyomás
5.83 psi ( 20 °C)
Teszt
≥99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
212 °F
robbanási határérték
50 %
szennyeződések
<0.005% water
törésmutató
n20/D 1.627 (lit.)
bp
46 °C (lit.)
mp
−112-−111 °C (lit.)
sűrűség
1.266 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Carbon disulfide is a highly volatile, flammable liquid with low ignition temperature. It is an important raw material for preparing viscose rayon and cellophane film. C2S may undergo hydrolysis catalyzed by nanosized titania and zirconia to form CO2 and H2S.
Alkalmazás
Carbon disulfide may be used in the xanthogenation of cellulose and in the synthesis of poly(ethylene trithiocarbonate) and dithiocarbamates. It can also generate 1,3-dithiolium carbenes via cycloaddition with acetylenes.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Célzott szervek
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-22.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-30 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Nanosized titania and zirconia as catalysts for hydrolysis of carbon disulfide.
Yue Y, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 46(3), 561-572 (2003)
1, 3-Dithiolium carbenes from acetylenes and carbon disulfide.
Hartzler HD.
Journal of the American Chemical Society, 95(13), 4379-4387 (1973)
Carbon Disulfide.
Smith DE and Timmerman RW.
Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology (2003)
Copolymerization of ethylene sulfide and carbon disulfide.
Soga K, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 14(3), 677-684 (1976)
An efficient, one-pot, synthesis of dithiocarbamates from the corresponding alcohols using Mitsunobu's reagent.
Chaturvedi D and Ray S.
Tetrahedron Letters, 47(8), 1307-1309 (2006)