Fontos dokumentumok
180173
Carbon disulfide
ACS reagent, ≥99.9%
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.67 (vs air)
gőznyomás
5.83 psi
Teszt
≥99.9%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
212 °F
robbanási határérték
50 %
szennyeződések
H2S, passes test (lim. ~1.5 ppm)
SO2, passes test (lim ~2.5 ppm)
≤0.05% water
párolgási maradék
≤0.002%
szín
APHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.627 (lit.)
bp
46 °C (lit.)
mp
−112-−111 °C (lit.)
sűrűség
1.266 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
It may be used in the preparation of dibenzyl trithiocarbonate, a RAFT (Reversible Addition-Fragmentation Transfer) chain-transfer agent (CTA). It may be employed as a solvent in the preparation of benzyl chlorodithioformate.
Kiszerelés
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Célzott szervek
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-22.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-30 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?