Fontos dokumentumok
213292
Sulfur
99.998% trace metals basis
Szinonimák:
sulfur powder
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
8.9 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 183.8 °C)
10 mmHg ( 246 °C)
Teszt
99.998% trace metals basis
Forma
powder or flakes
öngyulladási hőmérséklet
450 °F
ellenállás
2E23 μΩ-cm, 20°C
bp
444.7 °C (lit.)
mp
112.8 °C (rhombic) (lit.)
117-120 °C (lit.)
119.0 °C (monoclinic) (lit.)
sűrűség
2.07 g/mL at 25 °C
SMILES string
[S]
InChI
1S/S
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
From Form to Function: Molding Porous Materials in Three Dimensions by Colloidal Crystal Templating
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.